Human Recombinant GCN5 (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE2720050
ENZOBMLSE2720050EA 501.6 EUR InStock
ENZOBMLSE2720050
Human Recombinant GCN5 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Catalytic domain (aa 497-663) of human hGCN5L.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité