Human recombinant PKCμ (GST-tag) (from insect cells (Sf9)), GST Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE3480005
ENZOBMLSE3480005EA 214 EUR InStock
ENZOBMLSE3480005
Human recombinant PKCμ (GST-tag) (from insect cells (Sf9)), GST Tag
Protéines et Peptides
Produced in Sf9 cells. Active, full length protein kinase C mu (PKCµ, protein kinase D, PKD) is fused at the N-terminus to a GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité