Human recombinant Chk1 (GST-tag),GST Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE3780005
ENZOBMLSE3780005EA 350 EUR InStock
ENZOBMLSE3780005
Human recombinant Chk1 (GST-tag),GST Tag
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Full length active enzyme.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité