Human recombinant PTEN (from E. coli), HIS Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4020010
ENZOBMLSE4020010EA 524.7 EUR InStock
ENZOBMLSE4020010
Human recombinant PTEN (from E. coli), HIS Tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Full length human PTEN (aa 1-403) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité