Human recombinant FAP
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4090010
ENZOBMLSE4090010EA 666.6 EUR InStock
ENZOBMLSE4090010
Human recombinant FAP
Protéines et Peptides
Produced in a baculovirus expression system. Active recombinant human FAP (aa 29-760), representing a naturally-occurring cleaved (soluble) form.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité