Human recombinant PKA C-alpha (GST-tag),GST tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4100005
ENZOBMLSE4100005EA 317.9 EUR InStock
ENZOBMLSE4100005
Human recombinant PKA C-alpha (GST-tag),GST tag
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Full length active enzyme fused at the N-terminus to a GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité