Human recombinant PKCepsilon (GST-tag),GST tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4430005
ENZOBMLSE4430005EA 265.1 EUR InStock
ENZOBMLSE4430005
Human recombinant PKCepsilon (GST-tag),GST tag
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Full length active PKCε (protein kinase C ε).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité