Human recombinant p300 (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4510100
ENZOBMLSE4510100EA 524.7 EUR InStock
ENZOBMLSE4510100
Human recombinant p300 (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Catalytic domain (aa 1284-1673) of human p300.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité