Human recombinant Cathepsin S
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4530010
ENZOBMLSE4530010EA 455.4 EUR InStock
ENZOBMLSE4530010
Human recombinant Cathepsin S
Protéines et Peptides
Highly active
Produced in insect cells. Recombinant active cathepsin S cloned from human cDNA as full length proenzyme, auto-activated by incubation in pH 4,5 acetate buffer, and purified.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité