Human recombinant c-erbB-2
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4600010
ENZOBMLSE4600010EA 456.5 EUR InStock
ENZOBMLSE4600010
Human recombinant c-erbB-2
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Active c-erbB2 (aa 679-1255).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité