Human Recombinant 14-3-3gamma (from E. coli), HIS Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4820100
ENZOBMLSE4820100EA 388.3 EUR InStock
ENZOBMLSE4820100
Human Recombinant 14-3-3gamma (from E. coli), HIS Tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human 14-3-3gamma is fused at the C-terminus to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité