Human recombinant PKCalpha (GST-tag),GST tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE4940005
ENZOBMLSE4940005EA 232.1 EUR InStock
ENZOBMLSE4940005
Human recombinant PKCalpha (GST-tag),GST tag
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Full length active PKCa (protein kinase C alpha) is fused at the N-terminus to a GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité