Human alpha2-macroglobulin (plasma) (from plasma)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE5020001
ENZOBMLSE5020001EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLSE5020001
Human alpha2-macroglobulin (plasma) (from plasma)
Protéines et Peptides
Protease inhibitor
Isolated from human plasma that is tested to be negative for HbsAg, anti-HBc, anti-HCV, and anti-HIV-1 and -2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité