Human recombinant neprilysin (from insect cells (Sf9)), HIS tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE5320010
ENZOBMLSE5320010EA 508.2 EUR InStock
ENZOBMLSE5320010
Human recombinant neprilysin (from insect cells (Sf9)), HIS tag
Protéines et Peptides
Highly active
Produced in Sf9 cells.
Neprilysin is a glycosylated zinc endopeptidase whose physiological targets include bradykinin, glucagon, GLP-1, and neuropeptides. Preferential cleavage of polypeptides between hydrophobic residues, particularly with Phe or Tyr at P1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité