Human recombinant POP/PREP
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE5450010
ENZOBMLSE5450010EA 536.8 EUR InStock
ENZOBMLSE5450010
Human recombinant POP/PREP
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Active recombinant human POP/PREP/PEP with an N-terminal purification tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité