Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sphingosylphosphorylcholine ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLSL1410010
ENZOBMLSL1410010EA 538 EUR InStock
ENZOBMLSL1410010
Sphingosylphosphorylcholine ≥98% (par HPLC)
Sphingosylphosphorylcholine
Induces release of Ca²⁺ from intracellular stores

Sphingosylphosphorylcholine induces release of Ca²⁺ from intracellular stores via an IP3 independent pathway in permeabilized pancreatic acinar cells. It is an extremely potent mitogen in numerous cell types and induces neurite outgrowth in mouse neuroblastoma cells. It rapidly activates transcription factor AP-14 and transiently activates MAP kinase.

Soluble in water (>50 mg/ml) or ethanol (>50 mg/ml)


Formule: C₂₃H₄₉N₂O₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 82970-80-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92548d7327f57646e26f3a3b353d47db3a9182a3&vid=eb1fbb3b6eedaace0521eeeefae404e7a1a1f0be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité