Dihydrosphingosine-1-phosphate, D-erythro ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL1430001
ENZOBMLSL1430001EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLSL1430001
Dihydrosphingosine-1-phosphate, D-erythro ≥98%
Dihydrosphingosine-1-phosphate, D-erythro
S1P receptor ligand.
Saturated analog of sphingosine-1-phosphate. Induces chemotaxis in HUVECs. May be used as a negative control for intracellular effects of S1P. Rapidly dephosphorylated by a sphingosine phosphatase in cultured human fibroblasts. Ligand for S1P (EDG) receptors.
Soluble in methanol/THF/water (60/30/10) (0.5 mg/ml). Slightly soluble in DMSO, methanol or acetic acid.
Formule: C₁₈H₄₀NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00871363
Numéro CAS: 28508-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité