L-erythro-MAPP ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL2220025
ENZOBMLSL2220025EA 239 EUR InStock
ENZOBMLSL2220025
L-erythro-MAPP ≥98% (par CCM)
L-erythro-MAPP
Negative control for D-erythro-MAPP
Useful as a negative control for D-erythro-MAPP. It does not raise endogenous ceramide levels or inhibit the growth of HL-60 cells.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₂₃H₃₉NO₂
MW: 361,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 143492-39-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf6e28f293b71bdec92483da91cd4daf691dc8d&vid=9eb02c0586a4610fe9b3cab0068f7a4f2f517891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité