Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Myriocin ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLSL2260005
ENZOBMLSL2260005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLSL2260005
Myriocin ≥98% (par CCM)
Myriocin
Palmitoyltransferase inhibitor

Potent immunosuppressant ~10 to 100-fold more potent than cyclosporin A (Prod. No. BML-A195). Blocks sphingolipid biosynthesis by inhibiting serine palmitoyltransferase (Ki=0.28nM), therefore useful as a tool to deplete cells of sphingolipids. Induces apoptosis by depletion of cellular sphingolipids. Inhibits proliferation of an IL-2-dependent mouse cytotoxic cell line CTLL-1 (IC50=15nM).


Numéro MDL: MFCD01632772
Numéro CAS: 35891-70-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité