Anisomycin ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST1020050
ENZOBMLST1020050EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLST1020050
Anisomycin ≥97% (par CCM)
Anisomycin
Activator of MAPK, Jnk and p38
Isolated from Streptomyces griseolus.
Antibiotic. Activates JNK/SAPKs, p38 and MAP kinases but not ERKs leading to the phosphorylation of S6, histone H3 and HMG-14 and the induction of the immediate-early genes c-fos and c-jun. Induces apoptosis in the human monoblastoid cell line. Used at 300 ng/ml. Inhibits peptidyl transferase at higher concentrations. Used in the eradication of bean mildew. Inhibits other pathogenic fungi in plants. 
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00077650
Numéro CAS: 22862-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité