Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Luffariellolide (de Luffariella sp.) ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLST3100001
ENZOBMLST3100001EA 189.2 EUR InStock
ENZOBMLST3100001
Luffariellolide (de Luffariella sp.) ≥98% (par CCM)
Luffariellolide
Marine sesterterpenoid. Structurally related to manoalide. Anti-inflammatory phospholipase A2 (PLA2) inhibitor (IC50=0.23µM). Less potent than manoalide, but partially reversible (IC50=0.23µM, bee venom PLA2). Inhibits human recombinant sPLA2 (IC50=9.3µM) selectively over cPLA2.

  • Phospholipase inhibitor

Pale yellow oil.

Soluble in DMSO or 100% ethanol.


Formule: C₂₅H₃₈O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 111149-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb62f8923662e8125c6abd0e7129ea116f0664af&vid=1b0d1d5cab2004466191ae4b2bdbd950eb28a6a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité