BML-280 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST3710005
ENZOBMLST3710005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLST3710005
BML-280 ≥98% (par CCM)
BML-280
Potent and selective inhibitor of phospholipase D2 (PLD2) in cellular (PLD1 IC50 = 1900nM Calu-1 cells; PLD2 IC50 = 90nM HEK293-gfpPLD2 cells) and in vitro (hPLD1 IC50 = >20’000nM; hPLD2 IC50 = 500nM) assays.
  • PLD inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml) or 100% ethanol (>25mg/ml).
Formule: C₂₅H₂₇N₅O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1158347-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=812a5346a907e520a5336543c69f563d42b614ec&vid=22b7d78bc5c0f09fcaf1c169e83892e26ea9884e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité