(±)-Propranolol hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST4050005
ENZOBMLST4050005EA 66 EUR InStock
ENZOBMLST4050005
(±)-Propranolol hydrochloride ≥98% (par HPLC)
(±)-Propranolol hydrochloride
Propranolol blocks PLD derived DAG formation by inhibiting phosphatidate phosphohydrolase (IC50=70 µM). It is a useful tool to discriminate between PLC or PLD mediated DAG production. It is also a β-adrenergic receptor blocking agent.
  • Adrenergic receptor inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in water.
Formule: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012558
Numéro CAS: 318-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité