Cell extract HL60 (non-induced)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSW1010200
ENZOBMLSW1010200EA 51.7 EUR InStock
ENZOBMLSW1010200
Cell extract HL60 (non-induced)
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Whole-cell extract of human HL-60 leukemia cells.
  • Band with MW=116 kDa, which represents intact PARP, is detected by Western blotting
  • Ready to use for SDS-PAGE
  • Use approximately 20 µl sample per lane (~75,000 cells)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité