Cytochalasin B ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLT1080005
ENZOBMLT1080005EA 165 EUR InStock
ENZOBMLT1080005
Cytochalasin B ≥98%
Cytochalasin B
Ultra-pure; inhibits actin polymerization
Cytochalasin B is a cell-permeable fungal toxin which binds to the barbed end of actin filaments inhibiting both the association and dissociation of subunits. It causes the disruption of actin filaments and inhibition of actin polymerization. It also inhibits monosaccharide transport across cell membranes. inhibits glucose transport and platelet aggregation. Blocks adenosine-induced apoptotic body formation without affecting activation of endogenous ADP-ribosylation in leukemia HL-60 cells.
Isolated from Drechslera dematoidea
Formule: C₂₉H₃₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00077704
Numéro CAS: 14930-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad0e69c0e38034cde8d241e9302eababa962577&vid=e51c21f048caecb6aa373b2c87189885e4b9a704&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité