Cytochalasin D (de Zygosporium mansoni) ≥97% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLT1090001
ENZOBMLT1090001EA 117.7 EUR InStock
ENZOBMLT1090001
Cytochalasin D (de Zygosporium mansoni) ≥97% (par HPLC, TLC)
Cytochalasin D
Cytochalasin D is a cell-permeable fungal toxin which binds to the barbed end of actin filaments inhibiting both the association and dissociation of subunits. It causes the disruption of actin filaments and inhibition of actin polymerization. It is about 10-fold more effective than cytochalasin B and does not inhibit monosaccharide transport across cell membranes. Inactivates low conductance K+ channels. Modulates CD4 cross-linking in T-lymphocytes and increases intracellular Ca2+ levels. Exhibits antitumor activity. Induces apoptosis.
  • Ultra-pure
  • Inhibits actin polymerization
  • K+ channel blocker
Formule: C₃₀H₃₇NO₆
Numéro MDL: MFCD00077706
Numéro CAS: 22144-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66b998196c4cc5408c69d1ed6f720292d27fabdd&vid=58578e5f55072e9e9b905f9d38cd1ef3e920c7b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité