TN-16 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLT1200050
ENZOBMLT1200050EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLT1200050
TN-16 ≥97% (par HPLC)
TN-16
A novel synthetic inhibitor of microtubule formation which binds to the colchicine site. It prevents the stabilization of microtubules in taxol-treated cells. Blocks the cell cycle in M-phase.
  • Microtubule inhibitor
A novel synthetic inhibitor of microtubule formation which binds to the colchicine site. It prevents the stabilization of microtubules in taxol-treated cells. Blocks the cell cycle in M-phase.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 33016-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad66d709644f2e6623c25e0ae0145b77d320b35&vid=097985453f0fa8afcac3f4b46047de382857de07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité