NEDD8-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW00500025
ENZOBMLUW00500025EA 398.2 EUR InStock
ENZOBMLUW00500025
NEDD8-AMC
Protéines et Peptides
NEDD8-AMC is a fluorogenic substrate for deNEDDylating enzymes, including NEDP1 and UCH-L3. It is a particularly useful reagent for the study of deNEDDylating activity where detection sensitivity or continuous monitoring of activity is essential.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité