SUMO-2 Aldehyde
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW00650025
ENZOBMLUW00650025EA 341 EUR InStock
ENZOBMLUW00650025
SUMO-2 Aldehyde
Protéines et Peptides
Produced in E. coli cells. Derivatised chemically, in vitro.
Inhibitor of deSUMOylating enzymes (SENPs). SUMO-2 aldehyde is a highly specific inhibitor of SENP enzymes and has utility in the stabilisation of SUMO-protein conjugates in vitro, enhancing their accumulation in cell lysates and tissue extracts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité