SUMO-1 (93-97)-AMCA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW05001000
ENZOBMLUW05001000EA 164 EUR InStock
ENZOBMLUW05001000
SUMO-1 (93-97)-AMCA
Protéines et Peptides
SUMO1-AMCA is a synthetic AMCA-peptide substrate based on the C-terminal residues of SUMO1 and is a useful fluorogenic substrate for deSUMOylating enzymes, including SENP1 (BML-UW9760).
  • Provides an alternative substrate to SUMO1-AMC
It has particular utility for the study of deSUMOylating activity where continuous monitoring of activity is essential.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité