Human recombinant Otubain-1 (from E. coli), HIS Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW06800100
ENZOBMLUW06800100EA 341 EUR InStock
ENZOBMLUW06800100
Human recombinant Otubain-1 (from E. coli), HIS Tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité