Poly-Ubiquitin chains (linear)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW08250001
ENZOBMLUW08250001EA 468.6 EUR InStock
ENZOBMLUW08250001
Poly-Ubiquitin chains (linear)
Protéines et Peptides
For use in deubiquitinylating enzyme assays and linear polyubiquitin binding studies.
Sampler pack for use in deubiquitinylating enzyme assays and linear polyubiquitin binding studies.
Informations de commande: Contents: Name Prod. No. Amount Mol. Weight Di-ubiquitin (Ub2) (linear) BML-UW0775 25µg 17,1 kDa Tri-ubiquitin (Ub3) (linear) BML-UW0780 25 µg 25,7 kDa Tetra-ubiquitin (Ub4) (linear) BML-UW0785 25 µg 34,2 kDa Penta-ubiquitin (Ub5) (linear) BML-UW0790 25 µg 42,8 kDa Hexa-ubiquitin (Ub6) (linear) BML-UW0795 25 µg 51,3 kDa Hepta-ubiquitin (Ub7) (linear) BML-UW0800 25 µg 59,8 kDa Octa-ubiquitin (Ub8) (linear) BML-UW0805 25µg 68.4kDa Nona-ubiquitin (Ub9) (linear) BML-UW0810 25 µg 76,9kDa Deca-ubiquitin (Ub10) (linear) BML-UW0815 25 µg 86,5 kDa Undeca-ubiquitin (Ub11) (linear) BML-UW0820 25 µg 94,0 kDa
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité