Human recombinant UbcH13/Mms2 (from E. coli), HIS tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW95650100
ENZOBMLUW95650100EA 273.9 EUR InStock
ENZOBMLUW95650100
Human recombinant UbcH13/Mms2 (from E. coli), HIS tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
A heterodimer composed of the catalytically active ubiquitin-conjugating enzyme UbcH13 and its catalytically inactive paralog hMms2, which lacks an active site cysteine residue.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité