Poly-Sumo-2 Chains
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLUW96700025
ENZOBMLUW96700025EA 205.7 EUR InStock
ENZOBMLUW96700025
Poly-Sumo-2 Chains
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Poly-SUMO-2 chains were synthesized enzymatically using SUMO-2 and purified by size exclusion chromatography to remove SUMO-2 monomer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité