Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Arachidonoyldopamine ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLVR1040025
ENZOBMLVR1040025EA 282.7 EUR InStock
ENZOBMLVR1040025
N-Arachidonoyldopamine ≥98% (par CCM)
N-Arachidonoyldopamine
Activator of CB1 receptor and TRPV1

Endogenous, specific ligand for the CB1 receptor (CB1: Ki=250nM; CB2: Ki=12µM) [1] and TRPV1 [2] (EC50=50nM) found in nervous tissues [3, 4]. Immunosuppressant inhibiting T cell proliferation and phosphorylation of the NF-κB p65 subunit [5]. Potent vasorelaxant [6] and inhibitor of HIV-1 [7].


Formule: C₂₈H₄₁NO₃
Numéro MDL: MFCD03412031
Numéro CAS: 199875-69-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité