Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FH535 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLWN1120005
ENZOBMLWN1120005EA 70.4 EUR InStock
ENZOBMLWN1120005
FH535 ≥98% (par CCM)
FH535
Inhibits the recruitment of the co-activators β-catenin and GRIP1

Antagonizes Wnt/β-catenin/Tcf-mediated transcription as well as PPARγ and δ activity. Able to inhibit the recruitment of the co-activators β-catenin and GRIP1, both of which are activators for both pathways. FH535 was toxic (LC50=5 to 15µM) to 10 of 12 carcinoma cell lines tested. A unique tool to study the relationship between Wnt and PPAR signaling pathways.


Formule: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD01212888
Numéro CAS: 108409-83-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42b619b5ecb60b7c89cd008e33509179a38ade4&vid=71c0a1bd6fc9bb5b6be45ea17734465232a55743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité