Z-Pro-Nle-Asp-CHO
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLZW94900100
ENZOBMLZW94900100EA 145.2 EUR InStock
ENZOBMLZW94900100
Z-Pro-Nle-Asp-CHO
Protéines et Peptides
Highly specific aldehyde based inhibitor for the caspase-like peptidic activity of the 20S proteasome.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité