Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Exendin-4 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDABS012241
ENZOBPDABS012241EA 4350 EUR InStock
ENZOBPDABS012241
Anti-Exendin-4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Exendin-4 is a 39-amino-acid peptide found in venom from the Gila monster Heloderma suspectum. It is a member of the glucagon-secretin family of peptide hormones and neuropeptides. Exendin-4 is a potent agonist of the GLP-1 receptor and hence a potent stimulator of insulin secretion.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Recognizes human exendin-4. Detects a band of ~4kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: EXENDIN-4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 ?
Reactivity: Heloderma Suspectum

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité