Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vasoactive intestinal (poly)peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDABS023021
ENZOBPDABS023021EA 3733.4 EUR InStock
ENZOBPDABS023021
Anti-Vasoactive intestinal (poly)peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2]
Anticorps
Vasoactive intestinal peptide (VIP) is a 28-amino-acid peptide belonging to the secretin-glucagon family of peptide hormones. Its sequence is identical in man, ox, pig and rat. VIP is widely distributed in the central and peripheral nervous systems, acting as a neurotransmitter or neuromodulator. Peripherally it is involved in vaso- and bronchodilatation, smooth muscle relaxation and stimulation of secretion. Ectopic endocrine tumors secreting VIP (VIPomas) lead to raised plasma levels of VIP and are associated with watery diarrhea, hypokalemia and achlorhydria syndrome. VIP shows high sequence homology with peptide histidine-methionine (PHM) in man or peptide histidine-serine (PHI) in pigs or rats, present in the same precursor, and with the neuropeptide pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP).

Type: Primary
Antigen: Vasoactive intestinal (poly)peptide
Clonality: Monoclonal
Clone: 2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat, Pig, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité