Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLP1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDABS033101
ENZOBPDABS033101EA 4140.4 EUR InStock
ENZOBPDABS033101
Anti-GLP1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Glucagon-like peptide 1 (7-36) amide (GLP-1 (7-36) amide) is the principal active form of GLP-1, the other being GLP-1 (7-37). GLP-1 is a peptide hormone of the glucagon family, produced by the L cells of the intestinal mucosa from the same prohormone as glucagon. The active forms are potent stimulators of glucose-dependent insulin secretion. The sequence of GLP-1 is fully conserved in all mammalian species examined so far.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes mammalian GLP-1 (7-37, 7-36, amide, free NT-specific).

Type: Primary
Antigen: GLP-1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a ?
Reactivity: Mammals

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité