Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCN2 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDABS043291
ENZOBPDABS043291EA 4140.4 EUR InStock
ENZOBPDABS043291
Anti-LCN2 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL; also lipocalin 2, 24p3, SIP24, uterocalin and siderocalin) belongs to the lipocalin family of proteins which bind and transport small lipophilic molecules. Following research showing 24p3 dramatically upregulated in kidney cell cultures infected with SV40, it was subsequently identified as a lipocalin. Unlike human NGAL, mouse NGAL is an acute phase protein upregulated in the liver, but like its mammalian homologues, it is upregulated and secreted by the kidney in response to ischemic or nephrotoxic injury. It is also upregulated in the involuting uterus and mammary gland.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes mouse NGAL. Detects a band of ~25kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: LCN2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité