Anti-GCG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDABS058081
ENZOBPDABS058081EA 4001.8 EUR InStock
ENZOBPDABS058081
Anti-GCG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucagon
Clonality: Monoclonal
Clone: 8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité