Human IgE (Non-Immune, Azide)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDDIAHE1A04
ENZOBPDDIAHE1A04EA 2229.7 EUR InStock
ENZOBPDDIAHE1A04
Human IgE (Non-Immune, Azide)
Protéines et Peptides
Purified human IgE with kappa light chains produced in vitro from a monoclonal hybridoma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité