Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Complement Factor H Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BPDGAU018031
ENZOBPDGAU018031EA 3000 EUR InStock
ENZOBPDGAU018031
Anti-Complement Factor H Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Factor H is a regulatory factor of the alternative pathway of complement activation. Factor H is a glycoprotein consisting of a single polypeptide chain with a molecular mass of 150kDa.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes human complement factor H. Detects a band of ~150kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: COMPLEMENT FACTOR H
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 ?
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité