Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF2-α Rabbit Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
CVL-PAB50074
ENZOCVL-PAB50074EA 0 EUR InStock
ENZOCVL-PAB50074
Anti-HIF2-α Rabbit Antibody
Anticorps
Attention: RUO - Research Use Only.

Type: Primary
Antigen: HIF2-α
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Fish, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité