Anti-Biotin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ328936000
ENZOENZ328936000EA 525.8 EUR InStock
ENZOENZ328936000
Anti-Biotin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Species independent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité