Proteinase K
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ33801
ENZOENZ33801EA 84.7 EUR InStock
ENZOENZ33801
Proteinase K
Enzymes
ENZO Proteinase K is specifically designed for use in the pretreatment of formalin-fixed tissue and paraformaldehyde-fixed cells in preparation for in situ hybridization and detection studies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité