Wash buffer salts, lyophilised, Enzo Life Sciences
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ33802
ENZOENZ33802EA 75.9 EUR InStock
ENZOENZ33802
Wash buffer salts, lyophilised, Enzo Life Sciences
Buffers Tampons de culture de tissus
Wash Buffer Salts can be used in tissue preparations, immunohistochemical staining procedures and in assays that require HRP-linked detection reagents.
  • Each packet of salts yields 1 liter of buffered saline
  • pH should be 7.1 ± 0.1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité