Wash buffer, 3 packs of salts, SignaSure®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ33803
ENZOENZ33803EA 72.6 EUR InStock
ENZOENZ33803
Wash buffer, 3 packs of salts, SignaSure®
Buffers Tampons d'essais
SignaSure® Wash Buffer is formulated for use with alkaline phosphatase-linked detection reagent assay systems.
  • Each packet of salts yields 1 liter of buffer
  • Lyophilized
Dissolve entire contents of packet in 1 liter of distilled or deionized water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité