In-situ hybridisation buffer (1.25X concentrate), Enzo Life Sciences
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ33808
ENZOENZ33808EA 84.7 EUR InStock
ENZOENZ33808
In-situ hybridisation buffer (1.25X concentrate), Enzo Life Sciences
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
In Situ Hybridization Buffer provides a high quality hybridization medium for in situ hybridization analyses using either DNA or oligonucleotide probes labeled with biotin-, digoxigenin- or fluorescein-modified nucleotides.
Informations de commande: Quantity: Provides a sufficient amount of hybridization buffer concentrate to prepare 12.5ml of ready-to-use probe reagent solutions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité